1399001
USP
Methamphetamine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(+)-Methamphetamine hydrochloride, d-Desoxyephedrine hydrochloride, d-N,α-Dimethylphenethylamine hydrochloride, Methylamphetamine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
methamphetamine
fabricante/nome comercial
USP
controle de medicamentos
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CN[C@@H](C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H15N.ClH/c1-9(11-2)8-10-6-4-3-5-7-10;/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3;1H/t9-;/m0./s1
chave InChI
TWXDDNPPQUTEOV-FVGYRXGTSA-N
Informações sobre genes
human ... SLC6A2(6530) , SLC6A3(6531) , SLC6A4(6532)
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Benzphetamine Hydrochloride Tablets
- Levmetamfetamine
- Methamphetamine Hydrochloride
- Methamphetamine Hydrochloride Tablets
- Selegiline Hydrochloride
- Selegiline Hydrochloride Capsules
- Selegiline Hydrochloride Compounded Topical Gel
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)