1374306
USP
Magnesium salicylate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Magnesium salicylate tetrahydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
magnesium salicylate
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[Mg+2].[O-]c2c(cccc2)C(=O)O.[O-]c1c(cccc1)C(=O)O.O.O.O.O
InChI
1S/2C7H6O3.Mg.4H2O/c2*8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;;;;;/h2*1-4,8H,(H,9,10);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
chave InChI
NBQBEWAYWAMLJJ-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)