1356803
USP
Lactulose
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-fructofuranose, 4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-fructose
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
lactulose
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@@](O)(CO)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)7(17)8(18)11(21-4)22-9-5(2-14)23-12(20,3-15)10(9)19/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12+/m1/s1
chave InChI
JCQLYHFGKNRPGE-WJONTELPSA-N
Aplicação
- Lactulose Concentrate
- Lactulose Solution
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2