1286184
USP
Formoterol Related Compound I
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N-(2-Hydroxy-5-[(RS)-1-hydroxy-2-{[(SR)-1-(4-methoxyphenyl)propan-2-yl]amino} ethyl]phenyl)formamide
About This Item
Produtos recomendados
família API
formoterol
embalagem
pkg of 25 mg
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N([C@H](Cc2ccc(cc2)OC)C)C[C@H](O)c1cc(c(cc1)O)NC=O
InChI
1S/C19H24N2O4/c1-13(9-14-3-6-16(25-2)7-4-14)20-11-19(24)15-5-8-18(23)17(10-15)21-12-22/h3-8,10,12-13,19-20,23-24H,9,11H2,1-2H3,(H,21,22)/t13-,19-/m0/s1
chave InChI
BPZSYCZIITTYBL-DJJJIMSYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)