1273819
USP
Flumazenil Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
8-Fluoro-5,6-dihydro-5-methyl-6-oxo-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylic acid, Flumazenil acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
flumazenil
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
InChI
1S/C13H10FN3O3/c1-16-5-10-11(13(19)20)15-6-17(10)9-3-2-7(14)4-8(9)12(16)18/h2-4,6H,5H2,1H3,(H,19,20)
chave InChI
SFVXVWJBSJCRJO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3