1235933
USP
Entacapone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Cyano-N,N-diethyl-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)propenamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
entacapone
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[N+](=O)([O-])c1c(c(cc(c1)\C=C(\C(=O)N(CC)CC)/C#N)O)O
InChI
1S/C14H15N3O5/c1-3-16(4-2)14(20)10(8-15)5-9-6-11(17(21)22)13(19)12(18)7-9/h5-7,18-19H,3-4H2,1-2H3/b10-5+
chave InChI
JRURYQJSLYLRLN-BJMVGYQFSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Entacapone Tablets
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)