1235900
USP
Enrofloxacin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Baytril
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
enrofloxacin
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCN1CCN(CC1)c2cc3N(C=C(C(O)=O)C(=O)c3cc2F)C4CC4
InChI
1S/C19H22FN3O3/c1-2-21-5-7-22(8-6-21)17-10-16-13(9-15(17)20)18(24)14(19(25)26)11-23(16)12-3-4-12/h9-12H,2-8H2,1H3,(H,25,26)
chave InChI
SPFYMRJSYKOXGV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Also, for use with USP monograph such as Enrofloxacin Compounded Oral Suspension, Veterinary
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)