1235820
USP
Enoxaparin sodium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Heparin sodium
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
enoxaparin
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
- Enoxaparin Sodium Injection
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Protocolos
High resolution separations of low molecular weight heparin-daletparin and enoxaparin can be achived using Zenix SEC-100 columns.