1133616
USP
Choline Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
[2-(Hydroxyethoxy)ethyl]trimethylammonium iodide
About This Item
embalagem
pkg of 200 mg
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C7H18NO2.HI/c1-8(2,3)4-6-10-7-5-9;/h9H,4-7H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
OHIFSOQCEPPUNY-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
- Choline Bitartrate
- Choline Chloride
- Choline Citrate
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3