1097750
USP
Cefonicid sodium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Cefonicid disodium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
cefonicid
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C18H18N6O8S3.2Na/c25-13(9-4-2-1-3-5-9)14(26)19-11-15(27)24-12(17(28)29)10(6-33-16(11)24)7-34-18-20-21-22-23(18)8-35(30,31)32;;/h1-5,11,13,16,25H,6-8H2,(H,19,26)(H,28,29)(H,30,31,32);;/q;2*+1/p-2/t11-,13-,16-;;/m1../s1
chave InChI
NAXFZVGOZUWLEP-RFXDPDBWSA-L
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3