1097603
USP
Cefazolin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Cephazolin
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
cefazolin
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[s]1c(nnc1C)SCC2=C(N3[C@H](SC2)[C@@H](C3=O)NC(=O)C[n]4nnnc4)C(=O)O
InChI
1S/C14H14N8O4S3/c1-6-17-18-14(29-6)28-4-7-3-27-12-9(11(24)22(12)10(7)13(25)26)16-8(23)2-21-5-15-19-20-21/h5,9,12H,2-4H2,1H3,(H,16,23)(H,25,26)/t9-,12-/m1/s1
chave InChI
MLYYVTUWGNIJIB-BXKDBHETSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Cefazolin for Injection
- Cefazolin in Dextrose Injection
- Cefazolin Sodium
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)