1076419
USP
Brimonidine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
5-Bromoquinoxalin-6-amine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
brimonidine
fabricante/nome comercial
USP
disponibilidade
not available in (Sales restrictions may apply)
aplicação(ões)
(Pharmaceutical small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Brc1c2nccnc2ccc1N
InChI
1S/C8H6BrN3/c9-7-5(10)1-2-6-8(7)12-4-3-11-6/h1-4H,10H2
chave InChI
IRAOSCSPAYZRJE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Nota de análise
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)