Key Documents
1044527
USP
Composto A relacionado à atorvastatina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Ácido (βRR)-β,δ-di-hidroxi-2-(1-metiletil)-4,5-difenil-3-[(fenilamino)carbonil]-1H-pirrol-1-heptanoico
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C66H70CaN4O10
Número CAS:
Peso molecular:
1119.36
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
família API
atorvastatin
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
Descrição geral
Este produto é fornecido conforme entregue e especificado pela farmacopeia publicadora. Todas as informações fornecidas em respaldo a este produto, inclusive a sua ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ) e eventuais folhetos de informações sobre o produto, foram desenvolvidos e publicados sob a autoridade da farmacopeia publicadora.Para maiores informações e assistência, acesse o site da farmacopeia publicadora.
Aplicação
Padrão de referência USP A de composto relacionado a atorvastatina destinado ao uso em testes e ensaios de qualidade especificados, conforme especificado nos compêndios da USP. Além disso, para uso com monografias da USP, como:
  • Atorvastatina cálcica
  • Comprimidos de anlodipino e atorvastatina
Nota de análise
Esses produtos são apenas para fins de teste e ensaio. Eles não se destinam à administração a seres humanos ou animais e não podem ser usados para diagnóstico, tratamento ou cura de doenças de qualquer tipo.  ​
Outras notas
Pode haver restrições à venda.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3