1038025
USP
Antazoline Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N-(2-Aminoethyl)-2-[benzyl(phenyl)amino]acetamide
About This Item
grau
pharmaceutical primary standard
família API
antazoline
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C17H21N3O.C4H4O4/c18-11-12-19-17(21)14-20(16-9-5-2-6-10-16)13-15-7-3-1-4-8-15;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-10H,11-14,18H2,(H,19,21);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)
chave InChI
KLWQMCCSTDJOLF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3