1037033
USP
Anisyl propionate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-Methoxybenzyl propionate
About This Item
grau
pharmaceutical primary standard
família API
anisyl propionate
fabricante/nome comercial
USP
índice de refração
n20/D 1.508 (lit.)
pb
277 °C (lit.)
densidade
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCC(=O)OCc1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C11H14O3/c1-3-11(12)14-8-9-4-6-10(13-2)7-5-9/h4-7H,3,8H2,1-2H3
chave InChI
YWIJRJQYADFRTL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2