1031570
USP
Amoxicillin Related Compound G
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(2S,5R,6R)-6-{(R)-2-[(R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido}-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 4-OH-phenylglycylamoxicillin
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
amoxicillin
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
S1[C@H]2N([C@H](C1(C)C)C(=O)O)C(=O)[C@H]2NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](N)c4ccc(cc4)O)c3ccc(cc3)O
InChI
1S/C24H26N4O7S/c1-24(2)18(23(34)35)28-21(33)17(22(28)36-24)27-20(32)16(12-5-9-14(30)10-6-12)26-19(31)15(25)11-3-7-13(29)8-4-11/h3-10,15-18,22,29-30H,25H2,1-2H3,(H,26,31)(H,27,32)(H,34,35)/t15-,16-,17-,18+,22-/m1/s1
chave InChI
IWGQIIQKNORCPQ-OSAVLUCMSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)