1011878
USP
Adrenalone hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
3′,4′-Dihydroxy-2-(methylamino)acetophenone hydrochloride, Adrenalone hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
descrição
API family: adrenaline
família API
dipivefrine, adrenaline
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CNCC(=O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C9H11NO3.ClH/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6;/h2-4,10-12H,5H2,1H3;1H
chave InChI
CSRRBDMYOUQTCO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Dipivefrin Hydrochloride
- Epinephrine Bitartrate
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)