1000829
USP
Abiraterone System Suitability Mixture
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
grau
pharmaceutical primary standard
família API
abiraterone
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
mixture
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Also used to prepare system suitability solution during the assay of Abiraterone Acetate and Abiraterone Acetate Tablets by using liquid chromatography coupled to a UV detector.
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Endocrine system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)