Documentos Principais
Z777208
Proteomix® SAX-NP10 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, PEEK
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
product name
Proteomix® SAX-NP10 Strong Anion Exchange Column, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 10 μm particle size, PEEK
Materiais
PEEK
Agency
suitable for USP L50
linha de produto
Proteomix®
fabricante/nome comercial
Sepax 403NP10P-4625
embalagem
1 ea of
Parâmetros
27.5 Mpa max. pressure (4000 psi)
80 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
25 cm × 4.6 mm
matriz
spherical PS-DVB
polymeric
Grupo ativo da matriz
ammonium ion, quaternary phase
tamanho de partícula
10 μm
tamanho de poro
non-porous
operating pH range
2.0-12.0
técnica de separação
anion exchange
Descrição geral
Proteomix columns are packed with poly(styrene divinylbenzene) particles that are shielded by a hydrophilic polymer layer that contains a network of weak (WAX) or strong (SAX) anion exchange groups. Use Proteomix anion-exchange columns for the analyis or small scale purification of negatively charged biopolymers, such as glycoprotein isoforms, pegylated proteins and oligonucleotides.
Proteomix User Manual
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)