Documentos Principais
Z777153
Proteomix® SCX-NP3 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, PEEK
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
C × D.I.:
5 cm × 2.1 mm
tamanho de partícula:
3 μm
Grupo ativo da matriz:
sulfonic acid phase
tamanho de poro:
non-porous
Matriz:
spherical PS-DVB
polymeric
Nome do produto
Proteomix® SCX-NP3 Strong Cation Exchange Column, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, 3 μm particle size, PEEK
Materiais
PEEK
linha de produto
Proteomix®
fabricante/nome comercial
Sepax 401NP3P-2105
embalagem
1 ea of
Parâmetros
55 Mpa max. pressure (8000 psi)
80 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
5 cm × 2.1 mm
Matriz
spherical PS-DVB
polymeric
Grupo ativo da matriz
sulfonic acid phase
tamanho de partícula
3 μm
tamanho de poro
non-porous
Faixa de pH operacional
2.0-12.0
técnica de separação
cation exchange
Descrição geral
Proteomix columns are packed with poly(styrene divinylbenzene) particles that are protected with a hydrophilic polymer layer that contains a network of weak (WCX) or strong (SCX) cation exchange groups. Use Proteomix cation-exchange columns for the analysis or small scale purification of positively charged biopolymers including glycoprotein isoforms and mAb variants.
Proteomix User Manual
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)