Z777083
Zenix®-C SEC-150 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 4.6 mm, hydrophilic polymer phase
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Zenix®-C SEC-150 Gel Filtration Column, 3 μm, L × I.D. 30 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size, PEEK
Materiais
PEEK
Agency
suitable for USP L59
linha de produto
Zenix®
peso molecular
500-150,000
fabricante/nome comercial
Sepax 233150P-4630
embalagem
1 ea of
Parâmetros
20 Mpa max. pressure (3000 psi)
80 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
30 cm × 4.6 mm
Impurezas
<10 ppm metals
Matriz
spherical silica
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
hydrophilic polymer phase
tamanho de partícula
3 μm
tamanho de poro
150 Å
Faixa de pH operacional
2.0-8.5
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Descrição geral
Zenix User Manual
Informações legais
pré-coluna
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)