Documentos Principais
Z777034
Zenix® SEC-300 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 5 cm × 4.6 mm, hydrophilic polymer phase
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Nome do produto
Zenix® SEC-300 Gel Filtration Guard Column, 3 μm, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size, PEEK
Materiais
PEEK
Agency
suitable for USP L59
linha de produto
Zenix®
peso molecular
5,000-1,250,000
fabricante/nome comercial
Sepax 213300P-4605
embalagem
1 ea of
Parâmetros
20 Mpa max. pressure (3000 psi)
80 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
5 cm × 4.6 mm
Impurezas
10 ppm metals
Matriz
spherical silica
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
hydrophilic polymer phase
tamanho de partícula
3 μm
tamanho de poro
300 Å
Faixa de pH operacional
2.0-8.5
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Descrição geral
Like their 5 micron siblings, 3 micron Zenix SEC columns feature a hydrophilic surface layer to prevent the sample from interacting with the underlying silica. Select 100, 300 or 500 A pores based on the size of your sample molecules, whether you are analyzing peptides, proteins, mAbs, ADCs, fusion proteins, etc. in quality control or research.
Zenix User Manual
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)