Key Documents
Z777005
Zenix® SEC-100 Gel Filtration Guard Column, 3 μm
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size, stainless steel
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Materiais
stainless steel
Agency
suitable for USP L59
linha de produto
Zenix®
peso molecular
100-100,000
fabricante/nome comercial
Sepax 213100-4605
embalagem
1 ea of
Parâmetros
20 Mpa max. pressure (3000 psi)
80 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
5 cm × 4.6 mm
Impurezas
<10 ppm metals
matriz
spherical silica
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
hydrophilic polymer phase
tamanho de partícula
3 μm
tamanho de poro
100 Å
operating pH range
2.0-8.5
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Descrição geral
Like their 5 micron siblings, 3 micron Zenix SEC columns feature a hydrophilic surface layer to prevent the sample from interacting with the underlying silica. Select 100, 300 or 500 A pores based on the size of your sample molecules, whether you are analyzing peptides, proteins, mAbs, ADCs, fusion proteins, etc. in quality control or research.
Zenix User Manual
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)