Z226262
Nucleosil® CN HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Sinônimo(s):
Cyanopropyl HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
Agency
suitable for USP L10
linha de produto
Nucleosil®
Características
endcapped: no
fabricante/nome comercial
Nucleosil®
Extensão da rotulagem
5% Carbon loading
Parâmetros
400 bar pressure (5801 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
25 cm × 4.6 mm
área da superfície
350 m2/g
matriz
cyano
Grupo ativo da matriz
cyano phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
100 Å
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
pré-cartucho
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)