Y0002381
Propylthiouracil impurity A
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Thiourea, Sulfourea, Thiocarbamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
propylthiouracil
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
170-176 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(N)=S
InChI
1S/CH4N2S/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
chave InChI
UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)