Documentos Principais
SU860184
Supelco
Snap Ring polypropylene autosampler microvial
clear polypropylene, volume 0.7 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
Materiais
clear polypropylene
Características
large opening (6.0 mm)
embalagem
pkg of 1 × 100 ea (SU860184)
disponibilidade
not available in USA
D.E.
11.6 mm
diâmetro × A × D.I.
11.6 mm × 32 mm × 6.0 mm
volume
0.7 mL
conector
thread for 11 mm
compatibilidade
11 mm crimp cap or 11 mm snap top seal
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)