SU860136
Septa, red PTFE/Silicone
diam. × thickness 8 mm × 1.5 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
Materiais
red PTFE/tan silicone
dureza
55 (Durometer: shore A)
embalagem
pkg of 1000 ea
Parâmetros
250 °C temp. limit
D.E.
8 mm
diâmetro × espessura
8 mm × 1.5 mm
compatibilidade
for use with thread 8-425 screw caps
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)