Documentos Principais
SU860108
Supelco
Closures for Snap Ring vials
diam. × thickness 11 mm × 1.0 mm
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Materiais
PTFE/red rubber septum
red polyethylene cap (with 6.0 mm hole)
dureza
60 (Durometer: shore A)
embalagem
pkg of 100 ea
disponibilidade
not available in USA
D.E. × A × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
diâmetro × espessura
11 mm × 1.0 mm
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)