SU860106
Crimp seals with Viton® septa
silver seal, magnetic (with 8mm center hole), diam. × thickness 20 mm × 1.0 mm, black Viton® septum, pkg of 100 ea
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
black Viton® septum
silver seal (magnetic with 8 mm center hole)
Características
closure type crimp seal
closure type crimp top vial
dureza
70 (Durometer: shore A)
embalagem
pkg of 100 ea
diâmetro × espessura
20 mm × 1.0 mm
conector
closure for crimp top vial
compatibilidade
for use with SPME
Informações legais
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)