Documentos Principais
SAAR5823180
Sodium hydroxide
pellets, uniLAB
Sinônimo(s):
‘Soda cáustica’
About This Item
Fórmula linear:
NaOH
Número CAS:
Peso molecular:
40.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352316
product name
Hidróxido de sódio, uniLAB
densidade de vapor
>1 (vs air)
pressão de vapor
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
linha de produto
uniLAB
embalagem
bucket of 5 kg (SAAR5823180FL)
pf
318 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
chave InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Chemically pure
For laboratory use only
Informações legais
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)