Documentos Principais
SAAR3067500
8-Hydroxyquinoline
univAR
Sinônimo(s):
Oxine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H7NO
Número CAS:
Peso molecular:
145.16
Beilstein:
114512
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
linha de produto
univAR
embalagem
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR3067500EM)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cccc2cccnc12
InChI
1S/C9H7NO/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8/h1-6,11H
chave InChI
MCJGNVYPOGVAJF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Analysed reagent
For laboratory use only
Informações legais
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)