Key Documents
SAAR2436020
Formaldeído
uniLAB
Sinônimo(s):
Formalina
About This Item
Fórmula linear:
HCHO
Número CAS:
Peso molecular:
30.03
Beilstein:
1209228
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352501
densidade de vapor
1.03 (vs air)
pressão de vapor
52 mmHg ( 37 °C)
linha de produto
uniLAB
temperatura de autoignição
572 °F
embalagem
poly bottle of 4 × 2.5 L (SAAR2436020LP)
pkg of 25 L (SAAR2436020ME)
poly bottle of 4 × 5 L (SAAR2436020LL)
densidade
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
chave InChI
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Chemically pure
For laboratory use only
Informações legais
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)