Documentos Principais
SAAR2340800
Iron(III) sulfate hydrate
uniLAB
Sinônimo(s):
Ferric sulfate hydrate
About This Item
Fórmula linear:
Fe2(SO4)3 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
399.88 (anhydrous basis)
Número MDL:
linha de produto
uniLAB
embalagem
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR2340800EM)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Fe+3].[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Fe.3H2O4S/c;;3*1-5(2,3)4/h;;3*(H2,1,2,3,4)/q2*+3;;;/p-6
chave InChI
RUTXIHLAWFEWGM-UHFFFAOYSA-H
Aplicação
Chemically pure
For laboratory use only
Informações legais
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)