Documentos Principais
SAAR1260520
Barium chloride dihydrate
univAR
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
BaCl2 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
244.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
linha de produto
univAR
embalagem
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR1260520EM)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.Cl[Ba]Cl
InChI
1S/Ba.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
chave InChI
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Analysed reagent
For laboratory use only
Informações legais
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)