Documentos Principais
PHR9271
Supelco
1-tioglicerol
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinônimo(s):
αα-monotioglicerol, α1-tioglicerol, 3-Mercapto-1,2-propanodiol
About This Item
Fórmula linear:
HSCH2CH(OH)CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
108.16
Beilstein:
1732046
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
Agency
Not traceable to any primary pharmacopeia standard
linha de produto
TraceCERT®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
índice de refração
n20/D 1.527 (lit.)
p.e.
118 °C/5 mmHg (lit.)
densidade
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
OCC(O)CS
InChI
1S/C3H8O2S/c4-1-3(5)2-6/h3-6H,1-2H2
chave InChI
PJUIMOJAAPLTRJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
210.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
99 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)