PHR9192
Metoprolol EP Impurity N
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinônimo(s):
3-[(1-Methylethyl)amino]-1,2-propanediol, 3-Isopropylamino-1,2-propanediol, 3-[(1-Methylethyl)amino]propane-1,2-diol
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
Agency
Not traceable to any primary pharmacopoeia standard
linha de produto
TraceCERT®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OCC(O)CNC(C)C
InChI
1S/C6H15NO2/c1-5(2)7-3-6(9)4-8/h5-9H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
YKBZGEJJKPNRSI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)