Documentos Principais
PHL83870
Loureirin A
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
3-(2,4-Dimethoxyphenyl)-1-(4-hydroxyphenyl)-1-propanone, 4′-Hydroxy 2,4-dimethoxydihydrochalcone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H18O4
Número CAS:
Peso molecular:
286.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CCC1=CC=C(OC)C=C1OC)C2=CC=C(O)C=C2
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)