Documentos Principais
PHL80007
trans-Sinapic acid
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
trans-4-Hydroxy-3,5-dimethoxy-cinnamic acid, trans-Sinapinic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H12O5
Número CAS:
Peso molecular:
224.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(\C=C\C(O)=O)cc(OC)c1O
InChI
1S/C11H12O5/c1-15-8-5-7(3-4-10(12)13)6-9(16-2)11(8)14/h3-6,14H,1-2H3,(H,12,13)/b4-3+
chave InChI
PCMORTLOPMLEFB-ONEGZZNKSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Outras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: carum cinnamomum melissa salvia thymus zingiber
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)