Documentos Principais
PHL10048
4-Monobromocannabidiol
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
4-MBO-CBD
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H29BrO2
Número CAS:
Peso molecular:
393.36
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
This substance is tested for its content of d8-THC, d9-THC, and d9-THCA. Results are given on each COA. Acceptable maximum limits were set to 0.10 % each, and to 0.20 % for the sum of d9-THC and d9-THCA (in analogy to the cannabidiol monograph in DAC).
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)