G1006878
HPLC Analysis of Cetirizine and Hydroxyzine on Ascentis® Express F5
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Ascentis Express F5, 10 cm x 3.0 mm I.D., 2.7 μm particles (53578-U)
mobile phase: 5 mM ammonium formate pH 3.0 with formic acid in 90:10, acetonitrile:water
flow rate: 0.6 mL/min
pressure: 1300 psi (90 bar)
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 2 μL
sample: 50 μg/mL in 90:10, acetonitrile:water
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Informações legais
Analito
coluna analítica
padrão
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)