Key Documents
G006084
GC Analysis of Potpourri Fragrance Compounds on SUPELCOWAX 10
suitable for GC
About This Item
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
parâmetros de teste
column: SUPELCOWAX 10, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24079)
oven: 50 °C (0 min), then 8 °C/min to 270 °C (35 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 280 °C
carrier gas: helium, 25cm/ sec set at 110°C
injection: 0.1 μL 100:1 split
liner: 4 mm I.D. cup injector
sample: Mixture of Potpourri Fragrance Compounds, neat
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Informações legais
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)