G005962
HPLC Separation of an Oligonucleotide and Its Degradation Fragments on Proteomix® SAX-NP5
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Proteomix SAX-NP5, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (Z777228)
mobile phase: (A) 25 mM Tris, 1 mM EDTA 10% acetonitrile (8.0 pH); (B) A + 1.0 M NaCl
gradient: 0 to 75% B in 50 min
flow rate: 0.5 mL/min
detector:
sample: Oligonucleotide (MW 12196) and its degradation fragments
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
forensics and toxicology
life science and biopharma
Informações legais
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)