G005910
LC/MS Analysis of Illicit Bath Salts on Ascentis® Express HILIC, Set 1
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Ascentis Express HILIC, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53939-U)
mobile phase: 5 mM ammonium formate in [A] acetonitrile; [B] water; (98:2, A:B)
flow rate: 0.6 mL/min
pressure: 267 psi (18.4 bar)
column temp.: 35 °C
detector: MS, ESI(+) TOF, Summed Ion Chromatogram
injection: 2 μL
sample: 500 ng/mL in acetonitrile
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
forensics and toxicology
Nota de análise
Informações legais
Analito
Aplicação
Padrão
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.