G005858
LC/MS Analysis of 25-Hydroxyvitamin D2 and 25-Hydroxyvitamin D3 on Ascentis® Express F5
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Ascentis Express F5, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53569-U)
mobile phase: 5 mM ammonium formate in methanol:water (75:25)
flow rate: 0.4 mL/min
column temp.: 40 °C
detector: UV, 265 nm (MS, ESI(+), m/z 100-1000)
injection: 1 μL
sample: 20 μg/mL in methanol
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
clinical
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Nota de análise
Informações legais
Analito
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)