G005797
HPLC Analysis of Aspirin and Salicylic Acid on Ascentis® Express RP-Amide
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Ascentis Express RP-Amide, 10 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53929-U)
mobile phase: [A] water with 0.1% TFA; [B] acetonitrile with 0.1% TFA; (65:35, A:B)
flow rate: 1 mL/min
pressure: 2200 psi (152 bar)
column temp.: 30 °C
detector: UV, 250 nm
injection: 5 μL
sample: 50 μg/mL in 75:25, water:acetonitrile
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Nota de análise
Informações legais
Analito
Padrão
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)