Documentos Principais
G005687
LC/MS Analysis of Cocaine, Cocaethylene, Oxycodone, and Noroxycodone on Discovery® HS F5
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Discovery HS F5, 5 cm x 2.1 mm I.D., 3 μm particles (567500-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium formate in water, pH 6.8; [B] 10mM ammonium formate in acetonitrile, pH 6.8; (10:90, A:B)
flow rate: 0.3 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+)
injection: 2 μL
sample: 200 ng/mL in 25:75, water:acetonitrile
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
forensics and toxicology
Informações legais
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descrição
    Oxycodone
    Cocaethylene
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)