G005683
HPLC Analysis of Caffeine and Taurine on Ascentis® Express HILIC Column using Evaporative Light Scattering Detection (ELSD, Fast Analysis)
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Ascentis Express HILIC, 5 cm x 3.0 mm I.D., 2.7 μm particles (53967-U)
mobile phase: [A] 100 mM ammoniumformate, pH 3.0 with formic acid; [B] acetonitrile; (15:85, A:B)
flow rate: 0.6 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: ELSD, 55 °C, 3.5 bar nitrogen
injection: 2 μL
sample: 1000 μg/mL in 10:90, water: acetonitrile
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Nota de análise
Informações legais
Analito
Padrão
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)