G005444
LC/MS Analysis of Illicit Bath Salts on Ascentis® Express HILIC, Fast Analysis
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Ascentis Express HILIC, 5 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53934-U)
mobile phase: 5 mM ammonium formate in acetonitrile:water (95:5)
flow rate: 0.6 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+), TIC 100 - 1000 m/z
sample: 1 μL
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
forensics and toxicology
Nota de análise
Informações legais
Analito
coluna analítica
padrão
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)