G005401
HPLC Analysis of Steroids on Ascentis® Express C18 (10 cm x 2.1 mm I.D.)
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Ascentis Express C18, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53823-U)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile; (60:40, A:B)
flow rate: 0.2 mL/min
pressure: 2944 psi (203 bar)
column temp.: 35 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 2 μL
sample: 50 mg/L in 75:25, water:methanol
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
clinical
Nota de análise
Informações legais
coluna analítica
padrão
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)