G005381
HPLC Analysis of Tryptic Digest on BIOshell A160 Peptide C18
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: BIOshell A160 Peptide C18, 15 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (66905-U)
mobile phase: [A] 0.1% formic acid in water; [B] 25:75, (0.4% formic acid in water):acetonitrile
gradient: 0 to 70% B in 40 min.
flow rate: 0.3 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+), TOF
injection: 2 μL
sample: 10 pg/L in 0.1% formic acid
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
life science and biopharma
Informações legais
Padrão
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)